Learn More
Isopropóxido de níquel y aluminio, 99,9 % (base metálica)
Código de producto. 11324498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324498 10 g 10 g
11314498 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042375.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70504-57-3
Número MDL MFCD00143593
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum nickel isopropoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.92
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo