Learn More
N-butóxido de aluminio, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355029 10 g 10 g
11345029 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087754.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3085-30-1
Fórmula molecular C12H30AlO3
Peso molecular (g/mol) 249.351
Número MDL MFCD00015237
Clave InChI YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
Nombre IUPAC aluminio; butan-1-ol
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum n-butoxide
Punto de fusión 102°C
Forma física Masas
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Al[O(CH2)3CH3]3
Número UN UN3181
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.32
Porcentaje de pureza ≥90%
Sensibilidad Moisture sensitive