Learn More
Metafosfato de aluminio, Al2O3 19,4 %, P2O5 78,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387328 5 x 1 kg 5 Kg
11367328 250 g 250 g
11377328 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030715.D9
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 32823-06-6
Aluminum metaphosphate is used as a constituent of glazes, enamels, glasses and as a high-temperature insulating cement. It is also used as molecular sieves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32823-06-6
Número MDL MFCD00075314
Spécification
Nombre del producto químico o material Aluminum metaphosphate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 x 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Densidad 2.779 g/mL
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.