Learn More
Metafosfato de aluminio, Al2O3 19,4 %, P2O5 78,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367328 250 g 250 g
11377328 1 kg 1 Kg
11387328 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030715.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32823-06-6
Aluminum metaphosphate is used as a constituent of glazes, enamels, glasses and as a high-temperature insulating cement. It is also used as molecular sieves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32823-06-6
Número MDL MFCD00075314
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum metaphosphate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Densidad 2.779 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum metaphosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..