Learn More
Isopropoxida de magnesio de aluminio, +99,95 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393728 10 g 10 g
11313738 2 g 2 g
11303738 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039320.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 69207-83-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69207-83-6
Número MDL MFCD00070426
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum magnesium isopropoxide
Punto de fusión 40°C
Punto de ebullición 114°C (0.2 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.53
Porcentaje de pureza ≥99.95%
Forma física Masa cristalina de baja fusión