Learn More
Isopropoxida de magnesio de aluminio, 99,9 % (base de metales), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388028 25 mL 25 ml
11398028 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036591.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69207-83-6
Aluminum magnesium isopropoxide has been used to study the hydrolysis conditions on the properties of magnesium aluminate spinel powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69207-83-6
Número MDL MFCD00070426
Sinónimo Magnesium aluminum isopropoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum magnesium isopropoxide
Color Incolora
Punto de ebullición 130°C to 142°C (2.0 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.53
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum magnesium isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..