Learn More
Nickel Electro™ Tapas de aluminio para cubeta de aluminio
Código de producto. 12717356 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12717356 75 mm paquete de 5
12787346 200 mm paquete de 5
12707356 70 mm paquete de 5
12797346 60 mm paquete de 5
12727356 90 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12717356 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 644
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapa de aluminio Electro™ de níquel para cubeta de aluminio, sin grietas y fabricada de una sola pieza.
  • Aluminio
  • De una pieza
  • Fabricado de una sola pieza
  • Sin grietas
  • Para uso con cubetas de aluminio
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Tapa
Altura (métrico) 5 mm
Diámetro (métrico) 75 mm