Descripción
- Apta para roscas de barril M 64x4 o R 5 cm (2 pulg.)
- Con dispositivo de cierre
- Longitud del tubo de inmersión 84 cm
- Se suministra con kit de manguera, manguera de 1,5 m de longitud, conductividad eléctrica, con codo de sali
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 25 l/min |
| Incluye | Manguera de 1,5 m de longitud con codo de salida y muelle de con protección contra dobladuras; kit de mangueras |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
| Longitud global (métrico) | 84 cm |
| Longitud global (imperial) | 2.76 ft. |
| Altura total (imperial) | 3.28 ft. |
| Altura global (métrico) | 1 m |
| Longitud del tubo de la bomba | 1.5 m |
| Material | Aluminio |
| Tipo de producto | Bomba con palanca |
| Mostrar más |