Learn More
TFA Dostmann™ Linterna de bolsillo LED Lumatic Starlight™
Descrizione
- Con 51 LED, ultrabrillante
- Rango de iluminación de hasta 50
- Carcasa robusta de aluminio
- Ahorro de energía extremo
- protegido contra el agua
- Se suministra con correa de muñeca y pilas
Specifica
Specifica
| Fuente de luz | LED |
| Peso (métrico) | 200g |
| Batería, tipo | 4 x AAA de 1,5 V |
| Altura (métrico) | 147mm |
| Longitud (métrico) | 57mm |
| Material | Aluminio |
| Anchura (métrico) | 57mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?