Learn More
TFA Dostmann™ Linterna de bolsillo LED Lumatic Starlight™
Código de producto. 11802522
Cambiar vista
Click to view available options
Fuente de luz:
LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuente de luz Tamaño de la unidad
11802522 LED cada uno
1 options
Código de producto. 11802522 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 43.2024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tanto si hay un corte de luz como si se trata de otras actividades en la oscuridad, una linterna fiable y robusta puede ser una herramienta vital en cualquier hogar. La Lumatic Starlight™ cuenta con una sólida carcasa de aluminio que la protege contra el agua, y es ideal para usar en exteriores y en el trabajo.
  • Con 51 LED, ultrabrillante
  • Rango de iluminación de hasta 50
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Ahorro de energía extremo
  • protegido contra el agua
  • Se suministra con correa de muñeca y pilas
Especificaciones
Fuente de luz LED
Peso (métrico) 200g
Batería, tipo 4 x AAA de 1,5 V
Altura (métrico) 147mm
Longitud (métrico) 57mm
Material Aluminio
Anchura (métrico) 57mm