Learn More
Isopropóxido de lantano y aluminio, 99 % (base metálica), 7 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319647 100 mL 100 ml
11309647 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041262.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Películas delgadas de óxidos metálicos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33939-97-8
Número MDL MFCD00143591
Sinónimo Lanthanum aluminum isopropoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum lanthanum isopropoxide
Punto de ebullición 208°C (0.5 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 928.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido