Learn More
Isopropóxido de aluminio, TRC
Código de producto. 30316055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316055 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30316055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5759301KG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Fórmula molecular C9H24AlO3
Cantidad 1 kg
Sinónimo 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
Fórmula InChI InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
Nombre IUPAC tri(propan-2-iloxi)alumano
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1306