Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: usar protección respiratoria
Código de producto. 15604547
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15604547 100 mm cada uno
15614547 200 mm cada uno
15624547 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15604547 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 820365
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M017-Diámetro 100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul