Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: advertencia; material radiactivo o radiación ionizante
Código de producto. 15644687 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15644687 200 mm 173 mm cada uno
15634687 100 mm 87 mm cada uno
15654687 315 mm 273 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15644687 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 826771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.95€
    11.73€ / paquete de 1
    Ahorro 0.22€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W003-Tri 200-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo