Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: advertencia; carretillas elevadoras y otros vehículos industriales
Shop All Brady ProductsDescription
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W014-Tri 315-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 273 mm |
| Grosor | 1,016 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Triangular |
| Show More |