Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: agua no potable
Código de producto. 15634607
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15634607 315 mm cada uno
15614607 100 mm cada uno
15624607 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15634607 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 822453
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P005-Diámetro 315-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre Blanco