Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: no hay llama abierta; se prohíbe el fuego, fuente de ignición abierta y prohibido fumar
Código de producto. 15644587 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15644587 315 mm cada uno
15624587 100 mm cada uno
15634587 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15644587 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 822155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50€
    35.86€ / paquete de 1
    Ahorro 0.64€
    1% Descuento
En stock
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Diámetro 315-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre Blanco