Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: señal de advertencia general
Código de producto. 15634677
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15634677 100 mm 87 mm cada uno
15644677 200 mm 173 mm cada uno
15654677 315 mm 273 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15634677 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 826622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W001-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo