Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: punto de llamada de la alarma de incendios
Código de producto. 15644417 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15644417 200 mm 200 mm cada uno
15634417 100 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644417 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    11.28€ / paquete de 1
    Ahorro 0.22€
    1% Descuento
En stock
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-200x200-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo