Learn More
Aluminum iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Código de producto. 15432887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432887 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15432887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047170.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
It is employed as a reagent for the scission of certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C
Nombre del producto químico o material Aluminum iodide
Punto de fusión 191°C
Nombre de nota Ultra dry
CAS 7784-23-8
Color Marrón-morado a blanco
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Envase Ampolla
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.98 g/mL
Fórmula molecular AlI3
Número MDL MFCD00003427
Número UN UN3260
Índice Merck 14,346
Sinónimo aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al](I)(I)I
Nombre IUPAC triyodoalumano
Peso molecular (g/mol) 407.695
PubChem CID 82222
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.69
Porcentaje de pureza 99.999%