Learn More
Yoduro de aluminio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357328 25 g 25 g
11347328 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030714.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-23-8
Fórmula molecular AlI3
Peso molecular (g/mol) 407.695
Número MDL MFCD00003427
Clave InChI CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
Nombre IUPAC triyodoalumano
SMILES [Al](I)(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C
Nombre del producto químico o material Aluminum iodide
Punto de fusión 191°C
Forma física Trozos
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Densidad 3.98
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.69
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..