Learn More
Agencinox™ Caja de instrumentos de aluminio
Código de producto. 11892672
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11892672 Azul cada uno
11812682 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11892672 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 8030B
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Caja de aluminio anodizado de color adecuada para la esterilización y el almacenamiento de instrumentos.
  • Disponibles en varios colores
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Adecuado para la esterilización y el almacenamiento de instrumentos
Especificaciones
Color Azul
Altura exterior (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Material Aluminio anodizado
Anchura exterior (métrico) 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 90 x 30 mm