Learn More
Lingote de aluminio, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333968 250 g 250 g
11323968 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11333968 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040388.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum ingot
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic