Learn More
Hidróxido de aluminio, grado técnico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminium hydroxide |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.9898 |