Learn More
Hidróxido de aluminio, grado técnico, TRC
Código de producto. 30006112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006112 25 g 25 g
30007093 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57574525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21645-51-2
Fórmula molecular Al H3 O3
Peso molecular (g/mol) 78
Sinónimo Aluminium Hydroxide, Aluminum hydroxide (Al(OH)3), Aluminum hydroxide (6CI,8CI), Alumina hydrate, Alumina trihydrate, Aluminic acid (H3AlO3), Aluminum hydroxide gel, Aluminum oxide (Al2O3), trihydrate, Aluminum oxide hydrate, Aluminum oxide trihydrate, Aluminum trihydroxide, Alusal, Aluxid, Amberol ST 140F, Amphogel, Amphojel, Antipollon HT, Apyral, Hydralcoat, Hydrated alumina, Hydrated aluminum oxide, Hydroxal, Trihydroxyaluminum
Nombre IUPAC Trihidroxialumano
SMILES O[Al](O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminium hydroxide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.9898