Learn More
Hidróxido de aluminio, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15632420 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632420 500 g Poly Bottle 500 g
15612420 25 g Poly Bottle 25 g
15622420 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632420 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 239186500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21645-51-2
Fórmula molecular AlH3O3
Peso molecular (g/mol) 78.00
Número MDL MFCD00003420
Clave InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Hydroxide
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Al(OH)3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 78g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.42g/cm3