Learn More
Hidróxido de aluminio, 76,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311759 100 g 100 g
11301759 500 g 500 g
11321759 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012366.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmeticsAluminum hydroxide is used as a desiccant powder, filler in paper, plastics, rubber and cosmetics. It is used as a smoke suppressant and mordant dye. It is also used in drugs as antacid and antihyperphosphatemic. It is also used as a Claus catalyst support for waterproof fabrics. It is an important starting material for the preparation of other aluminum compounds, calcined alumina, aluminum sulfate, polyaluminum chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina and aluminum nitrate. In addition, it is used as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21645-51-2
Fórmula molecular AlH3O3
Peso molecular (g/mol) 78.00
Número MDL MFCD00003420
Clave InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum hydroxide
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 76.5% min.
Información de solubilidad Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78
Grado Reactivo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..