Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de aluminio, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399488 10 g 10 g
11309498 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043328.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
En MOCVD
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15306-18-0
Fórmula molecular C15H3AlF18O6
Peso molecular (g/mol) 648.14
Número MDL MFCD00050051
Clave InChI SINRSQHVMMWHSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum hexafluoroacetylacetonate, aluminum hexafluoropentanedionate, aluminum hexafluoroacetylacetonate, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy alumanyl oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one
Nombre IUPAC aluminium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Al+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 170°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 70°C to 73°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Moisture sensitive