Learn More
Partículas de aluminio, 8-12 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396777 5 kg 5 Kg
11316787 250 g 250 g
11306787 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11396777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010093.A7
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum granules
Nombre de nota 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Cantidad 5 kg
Olor Odorless
Formulario Granular
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Nombre IUPAC aluminium
Porcentaje de pureza 99.9%