Learn More
Glicinato de aluminio, TRC
Código de producto. 30315954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30315954 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30315954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57570525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Glycinate
CAS 13682-92-3
Fórmula molecular C2H6AlNO4
Cantidad 25 g
Sinónimo (Glycinato)dihydroxoaluminum, (Glycinato-N,O)dihydroxyaluminum, Ada, Alamine, Aldimate, Alglyn, Alminate, Alubasine, Aluminum Dihydroxyaminoacetate, Alzinox, Aspogen, Basic Aluminum Glycinate, Dihydroxyaluminum Aminoacetate, Dihydroxyaluminum Glycinate, Dimothyn, Doraxamin, Elcosal, Glycinal, Robalate
SMILES O=C1C[NH2][Al](O)(O)O1
Peso molecular (g/mol) 135.05