Learn More
Hirschmann™ 96-placas de microtitulación de pozo, aluminio
Descripción
- Disponible con insertos de vidrio fijos o insertados sin apretar
- Muy puro
- Químicamente inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Para utilizar con (equipo) | Floja Glaskavit?ten |
| Material | Glass |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1,2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Floja Glaskavit?ten |
| Incluye | Cubierta y 96 cavidades transparentes |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |