Learn More
Korff™ Láminas de aluminio
Código de producto. 10136710
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
10 000 x 500 mm (L x An)
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10136710 10 000 x 500 mm (L x An) 10 metros
1 options
Código de producto. 10136710 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 10420
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Descripción 10 000 x 500 mm (L x An)
Tipo de producto Lámina de aluminio
Anchura (métrico) 500 mm
Material Aluminio
Grosor 50 μm