Learn More
Lámina de aluminio, 0,81 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436785 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15436785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045149.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Formato: Sólido en varias formas
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
CAS 11145-27-0
Aspecto Silver gray foil
Densidad 2.7g/cm3 at 20°C
Cantidad 300 x 300 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina de 0,81mm (0,032 pulg.) de grosor
Fórmula molecular AlSi
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Si]
Nombre IUPAC aluminio; silicona
Peso molecular (g/mol) 55.067
PubChem CID 9793685