Learn More
Lámina de aluminio, 0,2 mm de grosor, recocido, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330418 100 x 500 mm cada uno
11320418 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043777.HP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum foil
Nombre de nota 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 100 x 500 mm
Olor Odorless
Peso ≈5.4g/100x100mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic