Learn More
Fluoruro de aluminio trihidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347167 100 g 100 g
11357167 500 g 500 g
11367167 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011496.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15098-87-0 | AlF3H6O3 | 138.022 g/mol
Aluminum fluoride trihydrate is used as an additive for the production of aluminum by electrolysis. It is also used to inhibit fermentation and in the preparation of low index films. It serves as a flux ingredient for the removal of magnesium in the refining of aluminum scrap. Further, it is used in the manufacture of aluminum silicates, ceramics and glass. In addition, it acts as a catalyst for organic synthesis and filler in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15098-87-0
Fórmula molecular AlF3H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.022
Número MDL MFCD00003426
Clave InChI BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
Nombre IUPAC aluminio;trifluoruro;trihidrato
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride trihydrate
Punto de fusión 250°C (in -3H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,339
Información de solubilidad Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.02 (83.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 2.17 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum fluoride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..