Learn More
Aluminum Fluoride Trihydrate, 97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642330 500 g Poly Bottle 500 g
15632330 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15642330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 236098500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15098-87-0
Fórmula molecular AlF3H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.022
Número MDL MFCD00149141
Clave InChI BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
Nombre IUPAC aluminio;trifluoruro;trihidrato
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Aluminum Fluoride Trihydrate
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal AlF3·3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.02g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Envase Poly Bottle
Densidad 2.88g/mL at 25°C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.