Learn More
Fluoruro de aluminio, anhidro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397167 1 g 1 g
11377167 10 g 10 g
11387167 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011497.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-18-1
In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactionsAluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En cerámica, como flujo en la metalurgia, en la fabricación de aluminio, como inhibidor de la fermentación, como catalizador en las reacciones orgánicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-18-1
Número MDL MFCD00003426
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum fluoride
Punto de fusión 1291°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,339
Información de solubilidad Practically insoluble in water; Sparingly soluble in acids and alkalies.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.98
Porcentaje de pureza ≥99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.882 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..