Learn More
Óxido de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aluminum ethoxide is mainly used in industrial settings. It is used as a reducing agent for aldehyde, ketones, polymerization catalyst. Used in the sol-gel process preparation of high purity aluminum sesquioxide. It also used as a reducing reagent, for carbonyl compounds that restore to alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum ethoxide |
| Punto de fusión | 154°C to 159°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.142 g/mL |
| Punto de ebullición | 320°C |
| Fórmula lineal | Al(OC2H5)3 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2925 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Índice Merck | 14,338 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Trietanolato de aluminio
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H228-Sólido inflamable.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .