Learn More
Aluminum etchant, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
950 mL
Tamaño de la unidad:
950 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442007 950 mL 950 ml
1 options
Código de producto. 15442007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044581.WY
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Standard Aluminum Etchant For Use On Silicon Devices and Other Microelectronic Applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum etchant
Cantidad 950 mL
Formulario Liquid
Número MDL MFCD08064399
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum etchant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Acetic acid, Nitric acid