Learn More
New Brunswick Scientific™ Plataforma de matraces Erlenmeyer de aluminio
Descripción
- Plataforma dedicada para matraz Erlenmeyer de aluminio
- 76 × 46 cm
- No se puede intercambiar con otras plataformas de 76 × 46 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 46 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador incubador Innova 44/44R |