Learn More
New Brunswick Scientific™ Plataforma específica para matraces Erlenmeyer
Descripción
- Plataforma dedicada para matraz Erlenmeyer de 2 l
- Aluminio de 0,95 cm de grosor de alta resistencia
- Para agitadores con incubación Innova 44/44R
- 76 x 46 cm
- No son intercambiables con otras plataformas de 76 a 46 cm<
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma dedicada para matraz Erlenmeyer |
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 46 cm |
| Grosor (métrico) | 0,95 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Innova 44/44R |