Learn More
Bochem™ Gato de laboratorio de epoxi de aluminio
Código de producto. 10776971
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) Tamaño de la unidad
10776971 160 mm cada uno
10439870 200 mm cada uno
10645991 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10776971 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11020
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Fabricado según DIN 12897. Bochem™ El gato de laboratorio de aluminio epoxi cuenta con una tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas.
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Fabricado según DIN 12897
  • Carga dinámica máxima de funcionamiento (Kg máx. din.) y carga operativa estática máxima (Kg máx. stat .) normas según DIN 12897
  • Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una rueda de ajuste manual sencilla.
  • En los modelos más grandes (a partir de 300 x 300 mm; tipo 2) se recomienda utilizar el trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial.
Especificaciones
Material Epoxi de aluminio
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 160 mm
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad