Learn More
Quelato de éster di(sec-butoxida)acetoacético aluminio, téc., 8,4 % mín. de Al, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417515 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15417515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089349.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate
CAS 24772-51-8
Densidad 1.03 g/mL
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula molecular C14H27AlO5
Número MDL MFCD00084762
Cantidad 500 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.3
Grado Técnico
Forma física Líquido