Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 105mm |
| Altura interior (métrico) | 500mm |
| Altura (métrico) | 550mm |
| Material de base | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 2100 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 77 mm |
| Material | Aluminio |