Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Código de producto. 10583352
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
850 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10583352 850 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10583352 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1155
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Color Plata
Fondo (métrico) interior 185mm
Diámetro exterior (métrico) 105mm
Para utilizar con (aplicación) Técnica de laboratorio, técnica medicinal
Altura (métrico) 220mm
Incluye Tap
Material de base Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 850 mL
Material Aluminio