Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar en forma de placa
Código de producto. 10139700
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
260 ml
400 ml
800 ml
5300 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10139700 400 ml 1 PCS
10790972 800 ml 1 PCS
10458551 5300 ml 1 PCS
10221461 260 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10139700 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la refrigeración de muestras pequeñas. Los vasos Dewar con forma de placa KGW Isotherm™ son aptos para baños calientes o fríos.
  • Manipulación sencilla
  • Apto para agitador magnético
  • Completamente plateado
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Tapa de polietileno (no incluida)
Especificaciones
Color Plata
Diámetro exterior (métrico) 130mm
Para utilizar con (aplicación) Técnica de laboratorio, técnica medicinal
Altura interior (métrico) 70 mm
Altura (métrico) 115 mm
Material de base Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 400 ml
Diámetro interior (métrico) 110mm
Material Aluminio