Learn More
Korff™ Recipientes de aluminio
Código de producto. 12304303
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12304303 115 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 12304303 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 60520
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 115 mL
Material Aluminio
Tipo Recipiente
Altura (métrico) 34 mm
Diámetro (métrico) 80 mm