Learn More
Polvo de aluminio cobalto, malla - 100, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329249 500 g 500 g
11339249 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088320.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Cobalt powder
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Co; 69:31 wt%
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00239520
Número UN UN3132
Porcentaje de pureza 99%