Learn More
Cloruro de aluminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Chloride |
| CAS | 7446-70-0 |
| Fórmula molecular | AlCl3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Aluminum(III) Chloride, Hemogin L, Hemostop, Lutan FN, NSC 143015, NSC 143016, TK Flock, Takibine 100, Trichloroaluminum, Aluminium Chloride, Aluminium Trichloride, AlCl3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Cl[Al](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloroalumano |
| Peso molecular (g/mol) | 133.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.8881 |