Learn More
Cloruro de aluminio, puriss., p. a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15620820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15620820 100 g 100 g
15630820 1 kg 1 Kg
15640820 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15620820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 06220100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., anhydrous, crystallized,≥99.0% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Chloride
Forma física Anhydrous Crystallized
Cantidad 100 g
Fórmula lineal AlCl3
Número UN 1726
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (AT)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 1mmHg (100°C)