Learn More
Cloruro de aluminio hexahidratado, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7784-13-6 |
| Fórmula molecular | AlCl3H12O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloroalumano;hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 241.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9515 |